AV40278
Anti-FUS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FUS-CHOP, Anti-FUS1, Anti-Fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), Anti-TLS
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
53 kDa
Espèces réactives
mouse, rabbit, rat, human, bovine
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FUS(2521)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable