AV37665
Anti-GPC3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Glypican 3
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
64 kDa
Espèces réactives
guinea pig, horse, canine, rat, mouse, rabbit, bovine, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GPC3(2719)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable