AV33694
Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Zeb2 Antibody, Zeb2 Antibody - Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit, Anti-KIAA0569, Anti-SIP-1, Anti-SIP1, Anti-SMADIP1, Anti-ZFHX1B, Anti-Zinc finger E-box binding homeobox 2
725,00 $
About This Item
725,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
136 kDa
Espèces réactives
guinea pig, rat, human, rabbit
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZEB2(9839)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable