AV32759
Anti-HMG20A (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FLJ10739, Anti-HMGX1, Anti-High-mobility group 20A
725,00 $
About This Item
725,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
40 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, dog, guinea pig, horse, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HMG20A(10363)
Description générale
Rabbit Anti-HMG20A (AB2) antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, and canine HMG20A.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable