AV31526
Anti-SUPT16H antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-CDC68, Anti-FACT, Anti-FACTP140, Anti-FLJ10857, Anti-FLJ14010, Anti-FLJ34357, Anti-SPT16/CDC68, Anti-Suppressor of Ty 16 homolog (S. cerevisiae)
590,00 $
About This Item
590,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
66 kDa
Espèces réactives
rabbit, rat, human, pig, horse, dog
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUPT16H(11198)
Description générale
Rabbit Anti-SUPT16H antibody recognizes bovine, rat, human, zebrafish, mouse, and canine SUPT16H.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable