AQ0741
AQUA™ Peptide EWGSGSDTL[R]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 1116.508 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ARHGEF17(9828) , ATP2A2(488)
mouse ... Atp2a2(11938)
rat ... Atp2a2(29693)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable