AQ0440
AQUA™ Peptide ALAAAGYDVE[K]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 1114.57 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... HIST1H1A(3024) , HIST1H1C(3006) , HIST1H1D(3007) , HIST1H1E(3008) , HIST1H1T(3010)
mouse ... Hist1h1c(50708) , Hist1h1d(14957) , Hist1h1e(50709) , Hist1h1t(107970)
rat ... H1f4(201097) , Hist1h1t(24438) , LOC684681(684681) , LOC684828(684828)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable