AQ0306
AQUA™ Peptide SSSYSGEYGG[K]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 1128.48 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Zg16(171449)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable