AMAB91836
Anti-CLDN3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13130, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
C7orf1,CPE-R2,CPETR2,HRVP1,RVP1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL13130, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CLDN3(1365)
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1