AMAB91455
Monoclonal Anti-AUTS2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL7067, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
FBRSL2, KIAA0442
About This Item
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL7067, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AUTS2(26053)
Immunogène
Sequence
GISPLPGGERFPYPSFHWD
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable