AMAB91335
Monoclonal Anti-HIST1H2AG antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5039, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
H2A, H2AFC, H2AFD, H2AFI, H2AFN, H2AFP
757,00 $
About This Item
757,00 $
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL5039, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJB6(10804)
Immunogène
Sequence
RSSRAGLQFPVGRVHR
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable