Principaux documents
ADAPA4815SC-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
2 EA
553,00 $
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
553,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638904 (NA)
Paramètres
3,100 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
29 mm
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket
Description générale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG