A9968
N-Acetyl-Ile-Glu-Thr-Asp-p-nitroanilide
≥95%
Synonyme(s) :
Ac-IETD-pNA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H38N6O12/c1-5-13(2)22(28-15(4)35)26(42)30-18(10-11-20(36)37)24(40)32-23(14(3)34)27(43)31-19(12-21(38)39)25(41)29-16-6-8-17(9-7-16)33(44)45/h6-9,13-14,18-19,22-23,34H,5,10-12H2,1-4H3,(H,28,35)(H,29,41)(H,30,42)(H,31,43)(H,32,40)(H,36,37)(H,38,39)/t13-,14+,18-,19-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
FHURKTIGZAIQGR-BQCLNCLCSA-N
Informations sur le gène
human ... CARD8(22900) , CASP8(841) , CASP8AP2(9994) , CFLAR(8837) , GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279) , GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370) , CFLAR(12633) , GZMB(14939) , RGD1561819(502004) , RGD1562700(502007)
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable