A9804
Allatostatin II
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Gly-Asp-Gly-Arg-Leu-Tyr-Ala-Phe-Gly-Leu-NH2
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitors of juvenile hormone synthesis in insects.
Autres remarques
Sequences are highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable