A9646
N-Acetylneuraminic acid
from sheep submaxillary glands, ≥99%
Synonyme(s) :
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid, Lactaminic acid, NAN, NANA, Sialic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep submaxillary glands
Type
Type VIII
Pureté
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Clé InChI
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N