A9420
6-Acetyl-7-deacetylforskolin
from Coleus forskohlii, ≥98%
Synonyme(s) :
6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
About This Item
Source biologique
Coleus forskohlii
Pureté
≥98%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Clé InChI
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3