A9377
DL-Ala-DL-Ala
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
268-270 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(N)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
DEFJQIDDEAULHB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable