Documents
A9345
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)phthalimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H9ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Couleur
slightly yellow
Solubilité
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H9ClN2O2/c15-11-7-8(16)5-6-12(11)17-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(17)19/h1-7H,16H2
Clé InChI
DRZDMSPFGPTPER-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Anticonvulsant
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable