A9102
AH13205
≥98% (HPLC), oil
Synonyme(s) :
trans-2-(4-(1-Hydroxyhexyl)phenyl-5-oxocyclopentaneheptanoic acid
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)c1ccc(cc1)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]2CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H36O4/c1-2-3-6-10-22(25)19-14-12-18(13-15-19)20-16-17-23(26)21(20)9-7-4-5-8-11-24(27)28/h12-15,20-22,25H,2-11,16-17H2,1H3,(H,27,28)/t20-,21-,22?/m1/s1
Clé InChI
XMQKDOCUWFCMEJ-JAZPPYFYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable