Principaux documents
A9000
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-glutamic acid
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352209
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable