A8427
Antipyrylazo III
suitable for determination of calcium (per Anal. Chim. Acta, 71, 343 (1974)), ~95%
Synonyme(s) :
3,6-Bis(4-antipyrylazo)-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Pureté
~95%
Adéquation
suitable for determination of calcium (per Anal. Chim. Acta, 71, 343 (1974))
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(\N=N\c3c(O)c4c(O)c(\N=N\C5=C(C)N(C)N(c6ccccc6)C5=O)c(cc4cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C1C
Liaison
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable