A8231
AGK2
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2-Cyano-3-[5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furanyl]-N-5-quinolinyl-2-propenamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
H2O: insoluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(\C=C(/C#N)C(=O)Nc3cccc4ncccc34)o2
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-15-6-8-19(25)18(12-15)22-9-7-16(30-22)11-14(13-26)23(29)28-21-5-1-4-20-17(21)3-2-10-27-20/h1-12H,(H,28,29)/b14-11+
Clé InChI
SVENPFFEMUOOGK-SDNWHVSQSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.