A8137
D-Allylglycine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2-Amino-4-pentenoic acid, D-2-Amino-4-pentenoic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
D-Allylglycine,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@H](CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clé InChI
WNNNWFKQCKFSDK-SCSAIBSYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable