Documents
A7980
Sigma-Aldrich
AC-41848 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-3-phenyl-5H-imidazo[1,2-a]azepinium bromide hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21BrCl2N2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.21 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
under inert gas
Solubilité
DMSO: ~14 mg/mL
H2O: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].[H]O[H].Clc1ccc(C[n+]2cc(-c3ccccc3)n4CCCCCc24)c(Cl)c1
InChI
1S/C21H21Cl2N2.BrH.H2O/c22-18-11-10-17(19(23)13-18)14-24-15-20(16-7-3-1-4-8-16)25-12-6-2-5-9-21(24)25;;/h1,3-4,7-8,10-11,13,15H,2,5-6,9,12,14H2;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
FPOBEBBUBSFIIA-UHFFFAOYSA-M
Application
AC-41848 is a potent, cell permeable, and subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist.
Actions biochimiques/physiologiques
AC-41848 is a potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. AC-41848 has high selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.