A7549
Anti-Apoptosis-Inducing Factor antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AIF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 57 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell extract and mouse brain extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIFM1(9131)
mouse ... Aifm1(26926)
Description générale
Rabbit Anti-AIF antibody recognizes human and mouse AIF (57kDa). Staining of AIF in immunoblotting is specifically inhibited with the AIF immunizing peptide (human, amino acids 593-613).
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable