Principaux documents
A7401
Sigma-Aldrich
[Sar1, Gly8]-Angiotensin II acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H65N13O10 · xC2H4O2 · yH2O
Poids moléculaire :
912.05 (anhydrous free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Sar-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Gly
Actions biochimiques/physiologiques
Angiotensin II antagonist
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis of peptides with the solid phase method. II. Octapeptide analogues of angiotensin II.
W K Park et al.
Canadian journal of biochemistry, 52(2), 113-119 (1974-02-01)