MilliporeSigma
A7380
L-Arginine hydroxamate hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15N5O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NO
Biochem/physiol Actions
L-Arginine hydroxamate is used as a selection agent for regulatory mutants impaired in the formation of the DNA-binding protein and in which the expression of an argF::lacZ fusion is not controlled by arginine.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c