A7361
2R, 4R-APDC monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-amino-2,4-pyrrolidinedicarboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-1879623-50MG
362,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1879623-50MG
362,20 €
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: ≥2 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.N[C@]1(CN[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4.H2O/c7-6(5(11)12)1-3(4(9)10)8-2-6;/h3,8H,1-2,7H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t3-,6-;/m1./s1
Clé InChI
XAIFFDPAANKDRF-VIKFZCHMSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable