Key Documents
A6854
Sigma-Aldrich
AF12198
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-L-azetidine-2-carbonyl-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C96H123N19O22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1895.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
1895.12
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PNOC(5368)
Amino Acid Sequence
Ac-Phe-Glu-Trp-Thr-Pro-Gly-Trp-Tyr-Gln-Aze-Tyr-Ala-Leu-Pro-Leu-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
Human IL-1 receptor antagonist peptide, in vivo and in vitro.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable