A6801
(R)-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid
Synonyme(s) :
L-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid, L-Ala(P)
About This Item
Chaîne SMILES
C[C@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m1/s1
Clé InChI
UIQSKEDQPSEGAU-UWTATZPHSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable