A6685
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Synonyme(s) :
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butenoic acid hydrochloride, L-α-(2-Aminoethoxyvinyl)glycine hydrochloride, AVG-HCl
519,00 $
About This Item
519,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Solubilité
H2O: 2 mg/mL
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
Clé InChI
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable