MilliporeSigma
Passer à
A6435
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
101,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
AlK(SO4)2 · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.39
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
233-141-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
92 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Application
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate has been used as an adjuvant of ovalbumin to induce anaphylaxis in mice.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
237086A72101.01042
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥98.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
mp
92 °C (lit.)
mp
92 °C (lit.)
mp
92 °C (lit.)
mp
92.5 °C
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe