Principaux documents
A6331
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-S-geranylgeranyl-L-cysteine
≥95%, ethanol solution
Synonyme(s) :
AGGC, N-Acetyl-S-(3,7,11,15-tetramethyl-2E,6E,10E,14-hexadecatetraenyl)-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H41NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥95%
Forme
ethanol solution
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Synthetic substrate for the isoprenylated protein methyltransferase (S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase). Functions as an inhibitor of methylation of endogenous isoprenylated proteins.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges