MilliporeSigma
A4792
Azure B tetrafluoroborate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
EC Number:
279-128-6
UNSPSC Code:
12171500
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
composition
Dye content, ~95%
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe