A4730
Amthamine dihydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-Amino-4-methyl-5-thiazoleethanamine dihydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: 27 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[H].Br[H].Cc1nc(N)sc1CCN
InChI
1S/C6H11N3S.2BrH/c1-4-5(2-3-7)10-6(8)9-4;;/h2-3,7H2,1H3,(H2,8,9);2*1H
Clé InChI
XFXNNOPUDSFVJE-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable