A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H62N2O29
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
998.88
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
human milk
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OC2C(O)C(CO)OC(OC3C(O)C(CO)OC(OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C3NC(C)=O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O