A4535
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
1,5-EDANS, N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
[Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable