Principaux documents
A4278
Sigma-Aldrich
Alizarin Violet R
Synonyme(s) :
Acid Violet 34
About This Item
Formule linéaire :
C28H20N2O8S2Na2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
622.58
Numéro C.I. (Colour Index):
61710
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, ~60%
Chaîne SMILES 
[Na].Cc1ccc(Nc2cccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5S(O)(=O)=O)cccc4C(=O)c23)c(c1)S(O)(=O)=O