A4227
Anti-ASAP1/Centaurin β4 (ED-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Arf GAP containing SH3, ANK repeat, and PH domains/Centaurin β4 (ED-20), DEF1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 130 kDa (doublet band)
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: 1:1,000 using mouse NIH3T3 fibroblast cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using rat brain and mouse brain extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASAP1(50807)
mouse ... Asap1(13196)
rat ... Asap1(314961)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable