Principaux documents
A4146
Sigma-Aldrich
Alizarin Yellow R sodium salt
Synonyme(s) :
Mordant orange 1, Mordant yellow 3R
About This Item
Numéro C.I. (Colour Index):
14030
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, ~65%