A4108
Aminophenyl fluorescein solution
5 mM in DMF, suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
2-[6-(4′-amino)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid solution, APF solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
5 mM in DMF
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Fluorescence intensity increases after reaction with hROS (e.g. hydroxy radical, peroxynitrite and hypochlorite). And, APF is resistant to light-induced autoxidation.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup