Principaux documents
A3825
Sigma-Aldrich
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.COC(=O)C1(O)CC(O)C(NC(C)=O)C(O1)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C12H21NO9.H2O/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14;/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15);1H2
Clé InChI
UIUNVNKHJXXRLV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
    Shoichi Nishitani et al.
    ChemistryOpen, 7(7), 513-519 (2018-07-14)
    The origin of the unusually high stability of the sialic acid (SA) and phenylboronic acid (PBA) complex was investigated by a combined nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and density functional theory (DFT) study. SA is a glycan-terminating monosaccharide, and its