Key Documents
A3597
Sigma-Aldrich
[D-Lys16]-Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human, rat trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C136H210N40O31S
Poids moléculaire :
2933.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... POMC(5443)
Amino Acid Sequence
Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro
Actions biochimiques/physiologiques
ACTH agonist; used in the study of cortisol production.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable