Principaux documents
A3503
Sigma-Aldrich
Ala-Ser
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O