Principaux documents
A3317
Sigma-Aldrich
Arg-Thr-Lys-Arg-Ser-Gly-Ser-Val-Tyr-Glu-Pro-Leu-Lys-Ile
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Malantide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C72H124N22O21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1633.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Peptide content, ≥65%
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(C)O)C(C)C)C(O)=O
Informations sur le gène
human ... PHKB(5257)
Substrats
High-affinity substrate for cAMP-dependent protein kinase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K J Murray et al.
The Biochemical journal, 267(3), 703-708 (1990-05-01)
1. The cyclic AMP-dependent protein kinase activity-ratio assay was investigated by comparing histone and a synthetic peptide, malantide [Malencik & Anderson (1983) Anal. Biochem. 132, 32-40], as substrates. 2. In several tissues the activity ratio was higher when assayed with
Cyclic AMP-dependent protein kinase activity ratio assay.
K J Murray
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 41, 113-122 (1995-01-01)