A3021
5-Aminosalicylic acid
95-98%, powder
Synonyme(s) :
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
95-98%
Forme
powder
Couleur
dark gray to brown
Pf
275-280 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available