Principaux documents
A2783
Sigma-Aldrich
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline
Synonyme(s) :
4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline, p,p′-DMPA-aniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Beilstein:
748253
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
190-195 °C (dec.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable