A2767
Adenosine 5′-triphosphate–Agarose
lyophilized powder
Synonyme(s) :
5′-ATP agarose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant (Sea weed)
Forme
lyophilized powder
Ampleur du marquage
1-5 μmol per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
C-8
Espaceur de matrice
9 atoms
Température de stockage
−20°C
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable