MilliporeSigma
A244
trans-Azetidine-2,4-dicarboxylic acid
solid
Synonyme(s) :
tADA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.11
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
color
white
solubility
H2O: 5.7 mg/mL
SMILES string
OC(=O)[C@H]1C[C@@H](N1)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO4/c7-4(8)2-1-3(6-2)5(9)10/h2-3,6H,1H2,(H,7,8)(H,9,10)/t2-,3-/m1/s1
InChI key
JMVIGOFRIJJUAW-PWNYCUMCSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
mGluR1 and mGluR5 metabotropic glutamate receptor agonist.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe