A2379
Methyl-DL-α-aminobutyrate hydrochloride
Synonyme(s) :
DL-α-Amino-n-butyric acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CCC(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H11NO2.2ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;;/h4H,3,6H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
DJFXABZGZUTACI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable